Yodato de calcio, puro, Thermo Scientific Chemicals
Yodato de calcio, puro, Thermo Scientific Chemicals
Yodato de calcio, puro, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Yodato de calcio, puro, Thermo Scientific Chemicals

Reactivo de oxidación
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
318415000500 g
Número de catálogo 318415000
Precio (USD)
-
Cantidad:
500 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS7789-80-2
IUPAC Namecalcium diiodate
Molecular FormulaCaI2O6
InChI KeyUHWJJLGTKIWIJO-UHFFFAOYSA-L
SMILES[Ca++].[O-][I](=O)=O.[O-][I](=O)=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White to light beige
Appearance (Form)Crystalline powder
Titration Iodometric>=96 %

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only