trans,trans-2,4-hexadién-1-ol, 99 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
trans,trans-2,4-hexadién-1-ol, 99 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
trans,trans-2,4-hexadién-1-ol, 99 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

trans,trans-2,4-hexadién-1-ol, 99 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 17102-64-6 | C6H10O | 98.15 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Référence 325572500
Prix (EUR)
392,00
Each
Quantité:
250 g
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
392,00
Each
Identifiants chimiques
CAS17102-64-6
IUPAC Name(2E,4E)-hexa-2,4-dien-1-ol
Molecular FormulaC6H10O
InChI KeyMEIRRNXMZYDVDW-MQQKCMAXSA-N
SMILESC\C=C\C=C\CO
Voir plus
Infrared spectrumConforms
Stabilizer0.1 % alpha-tocopherol
Appearance (Color)Clear colorless to white to light yellow
Appearance (Form)Low melting solid or liquid after melting
GC>=98.5 %

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche