Solución de cloruro de tert-butilmagnesio, 1,7M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Solución de cloruro de tert-butilmagnesio, 1,7M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Solución de cloruro de tert-butilmagnesio, 1,7M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Solución de cloruro de tert-butilmagnesio, 1,7M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Solución de cloruro de tert-butilmagnesio, 1,7M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 677-22-5 | C4H9ClMg | 116.87 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Número de catálogo 331671000
Precio (EUR)
91,00
Each
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
91,00
Each
Identificadores químicos
CAS677-22-5
IUPAC Nametert-butyl(chloro)magnesium
Molecular FormulaC4H9ClMg
InChI KeyZDRJSYVHDMFHSC-UHFFFAOYSA-M
SMILESCC(C)(C)[Mg]Cl
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Dark brown
Titration Active base19 to 21 %
Appearance (Form)Solution

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only