α-D-Galactose1-Phosphat-Dikaliumsalz-Pentahydrat, 98 %
α-D-Galactose1-Phosphat-Dikaliumsalz-Pentahydrat, 98 %
α-D-Galactose1-Phosphat-Dikaliumsalz-Pentahydrat, 98 %
Thermo Scientific Chemicals

α-D-Galactose1-Phosphat-Dikaliumsalz-Pentahydrat, 98 %

CAS: 19046-60-7 | C6H11K2O9P | 336.32 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
50 mg
500 mg
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 337035000
Preis (EUR)
435,00
Each
Menge:
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
435,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS19046-60-7
IUPAC Namedipotassium (2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl phosphate
Molecular FormulaC6H11K2O9P
InChI KeyKCIDZIIHRGYJAE-YGFYJFDDSA-L
SMILES[K+].[K+].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Colorless to white
Infrared spectrumConforms
Specific optical rotation+81° to +84° (20°C, 589 nm) (c=2, H2O)
Water=<23 % (K.F.)
Appearance (Form)Crystalline powder or crystals
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only