Tapones y tubos para inmunoensayos
Tapones y tubos para inmunoensayos
Tapones y tubos para inmunoensayos
Tapones y tubos para inmunoensayos
Thermo Scientific™

Tapones y tubos para inmunoensayos

Reproduzca los resultados una y otra vez con estos tapones y tubos para inmunoensayos, ideales para ensayos ELISA, RIA de fase sólida y RIA de fase líquida.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoMaterialDiámetro exterior (métrico)Tipo de productoPara utilizar con (equipo)
348801Polietileno12 mmTapón12mm (D.E.) Tubos
341866Polietileno11 mmTapón11mm (D.E.) Tubos
343036Polietileno15 mmTapón15mm (D.E.) Tubos
443990Polietileno12 mmTapones y tubos para inmunoensayosTubo para inmunoanálisis
444202Poliestireno12 mmTapones y tubos para inmunoensayosTubo para inmunoanálisis
466982Polietileno11 mmTapones y tubos para inmunoensayos
468608Polietileno15 mmTapones y tubos para inmunoensayosTubo para inmunoanálisis
470319Poliestireno12 mmTapones y tubos para inmunoensayosTubo para inmunoanálisis
Número de catálogo 348801
Precio (USD)
-
Material:
Polietileno
Diámetro exterior (métrico):
12 mm
Tipo de producto:
Tapón
Para utilizar con (equipo):
12mm (D.E.) Tubos

Reproduzca los resultados una y otra vez con los tapones y tubos para inmunoensayos Thermo Scientific™, ideales para ensayos ELISA, RIA de fase sólida y RIA de fase líquida. Estos productos cuentan con la garantía de las principales normas de calidad y certificaciones del sector.

Características:
  • Selección de tres superficies para una unión óptima
  • Tres tamaños de tubos con tapones disponibles (se deben solicitar por separado)
  • Se adaptan a equipos estándar

Selección de superficie:

  • Thermo Scientific™ PolySorp™ es una superficie hidrófoba que une preferentemente a biomoléculas con dominios hidrófobos.
  • Thermo Scientific™ MaxiSorp™ es una superficie hidrófila optimizada para la unión de IgG y presenta además un nivel de unión superior de muchas otras proteínas y biomoléculas con propiedades hidrófilas/hidrófobas.
  • Thermo Scientific™ Mini-Sorp™ es un material a base de polietileno que ofrece una superficie con un bajo nivel de unión.

Tubos de inmunoensayo en fase líquida (núm. de cat. 443990 y 468608):

  • Superficie Minisorp
  • Moldeados a partir de una formulación especial de polietileno
  • Para inmunoensayos en fase líquida, incluido el radioinmunoensayo (RIA), el almacenamiento de reactivos o la recogida de fracciones cromatográficas

Tubos de inmunoensayo en fase sólida:

  • Las superficies PolySorp y MaxiSorp están disponibles para una unión óptima
  • Para técnicas de inmunoensayo en fase sólida como IRMA, ELISA e ILMA
  • Poliestireno de alta calidad para una calidad óptima
  • El diseño StarTube ofrece una sensibilidad superior y ensayos más rápidos
  • Aumento de la sensibilidad del ensayo y reducción del tiempo de incubación

Recomendado para:

  • ELISA
  • RIA en fase sólida
  • RIA en fase líquida
  • Almacenamiento de muestras
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico)12 mm
Para utilizar con (equipo)12mm (D.E.) Tubos
N.º por caja3000
N.° por paquete500
MaterialPolietileno
Tipo de productoTapón
Volumen (métrico)No aplica
Unit SizeCase of 3000