Ácido orótico, 98 %, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Ácido orótico, 98 %, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Ácido orótico, 98 %, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ácido orótico, 98 %, anhidro, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 65-86-1 | C5H4N2O4 | 156.1 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
10 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 352881000
Precio (EUR)
136,00
Each
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
136,00
Each
Identificadores químicos
CAS65-86-1
IUPAC Name2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid
Molecular FormulaC5H4N2O4
InChI KeyPXQPEWDEAKTCGB-UHFFFAOYSA-N
SMILESOC(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White
Appearance (Form)Powder or crystalline powder
Infrared spectrumConforms
HPLC>=97.5 %
Water=<2 % (K.F.)

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only