Ácido 4-aminonicotínico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Ácido 4-aminonicotínico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Ácido 4-aminonicotínico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ácido 4-aminonicotínico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Have Questions?
Número de catálogoCantidadEnvase
3611300505 gFrasco de vidrio
Número de catálogo 361130050
Precio (USD)
-
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS7418-65-7
IUPAC Name4-aminopyridine-3-carboxylic acid
Molecular FormulaC6H6N2O2
InChI KeyIASBMUIXBJNMDW-UHFFFAOYSA-N
SMILESNC1=CC=NC=C1C(O)=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Form)Powder
Titration with HClO4>=96.0 %
Appearance (Color)White to yellow to beige
Infrared spectrumConforms
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
RU– Solo para uso en investigación