(Triciclohexilfosfina)(1,5-ciclooctadieno)(piridina)iridio(I) hexafluorofosfato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
(Triciclohexilfosfina)(1,5-ciclooctadieno)(piridina)iridio(I) hexafluorofosfato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
(Triciclohexilfosfina)(1,5-ciclooctadieno)(piridina)iridio(I) hexafluorofosfato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

(Triciclohexilfosfina)(1,5-ciclooctadieno)(piridina)iridio(I) hexafluorofosfato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 64536-78-3 | C31H50F6IrNP2 | 804.90 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 363585000
Precio (EUR)
675,00
Each
Cantidad:
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
675,00
Each
Identificadores químicos
CAS64536-78-3
IUPAC Nameiridium(1+) (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene hexafluoro-λ⁵-phosphanuide pyridine tricyclohexylphosphane
Molecular FormulaC31H50F6IrNP2
InChI KeyUJXHUUQZACSUOG-KJWGIZLLSA-N
SMILES[Ir+].C1=CC=NC=C1.F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1CCCCC1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Orange
Infrared spectrumConforms
Carbon (C)45.6 to 47.0 %
Appearance (Form)Powder

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO - Para uso exclusivo en investigación