8-Bromoctansäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
8-Bromoctansäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
8-Bromoctansäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

8-Bromoctansäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 17696-11-6 | C8H15BrO2 | 223.11 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 367660500
Preis (EUR)
422,00
Each
Menge:
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
422,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS17696-11-6
IUPAC Name8-bromooctanoate
Molecular FormulaC8H14BrO2
InChI KeyBKJFDZSBZWHRNH-UHFFFAOYSA-M
SMILES[O-]C(=O)CCCCCCCBr
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to cream
Infrared spectrumConforms
Melting point36°C to 41°C
GC>=94 %
Appearance (Form)Crystalline powder
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only