SuperBlock™ Blocking Buffer
Thermo Scientific™

SuperBlock™ Blocking Buffer

El tampón bloqueante SuperBlock es una solución optimizada que contiene una única glicoproteína purificada que proporciona un bloqueo increíblemente rápidoMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidadNombre del producto químico o material
375351 LSuperBlock (TBS)
37580100 mLSuperBlock (PBS)
375151 LSuperBlock (PBS)
375185 LSuperBlock (PBS)
37581100 mLSuperBlock (TBS)
37545Paquetes de 5SuperBlock (TBS) Dry Blend
375161 LSuperBlock T20 (PBS)
375361 LSuperBlock T20 (TBS)
Número de catálogo 37535
Precio (MXN)
-
Cantidad:
1 L
Nombre del producto químico o material:
SuperBlock (TBS)
Pedido a granel o personalizado
El tampón bloqueante SuperBlock es una solución optimizada que contiene una única glicoproteína purificada que proporciona un bloqueo increíblemente rápido y eficaz para ELISA, IHC y análisis de inmunotransferencia (Western blot).

Compare y vea todos los tampones bloqueantes disponibles

Características del tampón bloqueante SuperBlock:
• Tiempo de bloqueo: bloqueo de las membranas entre 5 y 10 minutos y de las placas ELISA en 2 minutos
• Aplicaciones: ELISA, Western blot, IHC; sin biotina para su uso con el sistema de estreptavidina
• Estabilidad: almacenamiento del tampón a 4 °C durante un año; almacenamiento de las placas bloqueadas secas hasta 12 meses

El bloqueo de microplacas, membranas o tejidos mediante un tampón SuperBlock produce una elevada relación señal-ruido en la mayoría de los sistemas de detección. La formulación a base de proteína no contiene ninguna inmunoglobulina, albúmina o biotina endógena, por lo que resulta compatible en muchas situaciones en las que los agentes de bloqueo tradicionales fallan. El tampón es especialmente eficaz para el bloqueo de microplacas de poliestireno recubiertas (placas de 96 pocillos) y su estabilización para el secado y almacenamiento para su uso posterior.

Productos relacionados
Tampón bloqueante SuperBlock T20 (PBS)
Tampón bloqueante SuperBlock (TBS)
Tampón bloqueante SuperBlock T20 (TBS)
Mezcla en seco de tampón bloqueante SuperBlock (TBS)
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Especificaciones
Nombre del producto químico o materialSuperBlock (TBS)
Almacenamiento recomendadoTras su recepción, almacenar a 4 °C. El producto se envía a temperatura ambiente.
Concentración1X
Para utilizar con (aplicación)ELISA
Forma físicaLíquido
Línea de productosSuperBlock
Cantidad1 L
Unit SizeEach

Preguntas frecuentes

What should I do about the colloidal carbon (black precipitate) in SuperBlock Blocking Buffer solution?

Allow any colloidal carbon, if present, to settle to the bottom of the bottle and pouring off what you need to use. We do not recommend centrifugation or filtering because these procedures may reduce the product's blocking capabilities.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.

What preservative is used in SuperBlock Blocking Buffer, and what is its source?

Kathon Preservative, a broad spectrum antimicrobial agent, is used at a concentration of 600 ppm.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.

What is SuperBlock Blocking Buffer's shelf life?

Its shelf life is one year at 4°C.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.

What incubation time and temperature should I use for effective blocking using the SuperBlock Blocking Buffer ?

Typical procedures use 1 hour at room temperature or overnight at 4°C. However, sufficient blocking in many procedures is possible in 3 x 2 minutes at room temperature.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.

Is SuperBlock Blocking Buffer RNase-free?

No, SuperBlock Blocking Buffer is not RNase-free.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.