StartingBlock™ Blocking Buffer
Thermo Scientific™

StartingBlock™ Blocking Buffer

El tampón bloqueante StartingBlock es una única proteína purificada para el bloqueo rápido de ensayos de Western blots y ELISA.Más información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidadNombre del producto químico o material
375391 LPBST
37578100 mLPBS
375381 LPBS
37579100 mLTBS
375421 LTBS
375431 LTBST
Número de catálogo 37539
Precio (MXN)
-
Cantidad:
1 L
Nombre del producto químico o material:
PBST
Pedido a granel o personalizado
El tampón bloqueante StartingBlock es una única proteína purificada para el bloqueo rápido de ensayos de Western blots y ELISA. Proporciona una amplia compatibilidad con una amplia gama de anticuerpos, combinaciones de anticuerpos y otros sistemas de prueba y sondeo de proteínas. El tampón StartingBlock está disponible en PBS y TBS con y sin Tween 20.

Compare y vea todos los tampones bloqueantes disponibles

Características de los tampones bloqueantes StartingBlock:
• Lavar y volver a aplicar sondas sin volver a bloquear: los blots permanecen bloqueados incluso después del lavado con el tampón de lavado Thermo Scientific Restore (n.º de cat. 21059)
• Compatible con muchos sistemas de detección:inmunotransferencia (Western blot), ELISA e IHC con anticuerpos o sondas de avidina/biotina (el tampón bloqueante está libre de suero y biotina)
• Tiempos cortos de bloqueo:menos de 15 minutos para membranas de nitrocelulosa o PVDF, casi instantáneo para pocillos de microplacas de poliestireno
• Formulación sin proteínas de suero y biotina

Productos relacionados
Tampón de bloqueo StartingBlock T20 (PBS)
Tampón de bloqueo StartingBlock (TBS)
Tampón de bloqueo StartingBlock T20 (TBS)

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Especificaciones
Nombre del producto químico o materialPBST
FormulaciónFormulación de proteínas exclusiva en solución salina tamponada con fosfato, pH 7,5, con Tween 20 al 0,05 %
Almacenamiento recomendadoTras su recepción, almacenar a 4 °C.
Concentración1X.
Para utilizar con (aplicación)ELISA, Western blot
Forma físicaLíquido
Línea de productosStartingBlock
Cantidad1 L
Unit SizeEach

Preguntas frecuentes

How can I reduce background bands in my Western blot?

Optimize the concentration of primary and secondary antibodies. In some cases, increasing the concentration of blocking agent (BSA or non-fat dry milk) or usiing an alternative blocking solution such as Starting Block or SuperBlock may reduce background signal. After incubation with the primary antibody, wash at least 2 times with TBST (include 0.5 M NaCl in one or more of the wash steps). Avoid Nonidet P40 or Triton X-100 in buffers because protein detection is decreased when these detergents are used.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Electrophoresis and Western Blotting Support Center.