Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanking und Zellkulturen
Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanking und Zellkulturen
Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanking und Zellkulturen
Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanking und Zellkulturen
Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanking und Zellkulturen
Thermo Scientific™

Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanking und Zellkulturen

Green features
Speichern Sie Proben von der allgemeinen Kühllagerung bis zur Lagerung in der Gasphase über flüssigem Stickstoff mit Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanken und Zellkulturen.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerBodenformKapazität (metrisch)GewindetypModellPackungsgröße
375418Rund1.8 mlAußenFreistehendCase of 1800
374080Konisch0.5 mlInnenFreistehendCase of 960
374081Konisch1.0 mlInnenFreistehendCase of 960
375353Konisch1 mlAußenFreistehendCase of 2000
375353PK
auch als 375353 bezeichnet
Konisch1 mlAußenFreistehendPack of 500
347597Konisch1 mlAußenFreistehendCase of 2000
347597PK
auch als 347597 bezeichnet
Konisch1 mlAußenFreistehendPack of 500
377224Konisch1.0 mlinternFreistehendCase of 2000
377224PKKonisch1.0 mlinternFreistehendPack of 500
366656Konisch1 mlinternFreistehendCase of 2000
366656PK
auch als 366656 bezeichnet
Konisch1 mlinternFreistehendPack of 500
375418PK
auch als 375418 bezeichnet
Rund1.8 mlAußenFreistehendPack of 450
347627Rund1.8 mlAußenFreistehendCase of 1800
347627PK
auch als 347627 bezeichnet
Rund1.8 mlAußenFreistehendPack of 450
377267Rund1.8 mlinternFreistehendCase of 1800
377267PKRund1.8 mlinternFreistehendPack of 450
368632Rund1.8 mlinternFreistehendCase of 1800
368632PKRund1.8 mlinternFreistehendPack of 450
363401Rund1.8 mlinternNicht selbststehendCase of 2000
363401PK
auch als 363401 bezeichnet
Rund1.8 mlinternNicht selbststehendPack of 500
351934Rund1.8 mlinternNicht selbststehendCase of 2500
379189Rund3.6 mlinternFreistehendCase of 1600
379189PK
auch als 379189 bezeichnet
Rund3.6 mlinternFreistehendPack of 400
366524Rund3.6 mlinternNicht selbststehendCase of 1600
366524PK
auch als 366524 bezeichnet
Rund3.6 mlinternNicht selbststehendPack of 400
367997Rund3.6 mlInnenNicht selbststehendCase of 1500
337516Rund4.5 mlAußenFreistehendCase of 1200
337516PK
auch als 337516 bezeichnet
Rund4.5 mlAußenFreistehendPack of 300
347643Rund4.5 mlAußenFreistehendCase of 1200
347643PK
auch als 347643 bezeichnet
Rund4.5 mlAußenFreistehendPack of 300
379146Konisch4.5 mlinternFreistehendCase of 1200
379146PK
auch als 379146 bezeichnet
Konisch4.5 mlinternFreistehendPack of 300
363452Rund4.5 mlinternNicht selbststehendCase of 1200
363452PK
auch als 363452 bezeichnet
Rund4.5 mlinternNicht selbststehendPack of 300
Katalognummer 375418
Preis (EUR)
1.002,00
Case of 1800
Bodenform:
Rund
Kapazität (metrisch):
1.8 ml
Gewindetyp:
Außen
Modell:
Freistehend
Unit Size:
Case of 1800
Preis (EUR)
1.002,00
Case of 1800

Thermo Scientific™ Nunc Kryoröhrchen und Zubehör sind kombinierbar und stellen die beste Lösung für die zuverlässige Lagerung Ihrer Proben dar.

Merkmale:
  • Nicht zytotoxische und nicht mutagene Rohstoffe sowie pyrogenfreie IVD-kompatible Röhrchen für zusätzliche Probensicherheit
  • Höchstmögliche Sterilitätsgarantie bei einem SAL-Wert von 10-6
  • Geeignet für allgemeine Kühllagerungen (+4 °C) bis zur Lagerung in der Gasphase von flüssigem Stickstoff
  • Nicht sterile Röhrchen mit separaten Verschlüssen sind für weniger anspruchsvolle Anwendungen in Großpackungen erhältlich.
Gewährleistung: 90 Tage
Specifications
EinhandbedienungJa
Kapazität (angloamerikanisch)0,06086 oz.
VerschlussfarbeClear
VerschlussmaterialPolyethylen
VerschlusstypSchraubverschluss
DNase-freiJa
Außendurchmesser (angloamerikanisch)0.492 in.
Durchmesser (metrisch)12.5 mm
Länge (angloamerikanisch)1.890 Zoll
Länge (metrisch)48 mm
Anzahl pro Packung50
Verpackung450 Tubes
Verpackungsmenge450/Packung
BedrucktJa
ProduktlinieNunc
RNase-freiJa
ModellFreistehend
Dampf LN2 (bis -150 °C)Ja
BodenformRund
Kapazität (metrisch)1.8 ml
MaterialPolypropylen
ProdukttypRöhrchen für Kryolagerung
SterilitätSteril
GewindetypAußen
Unit SizeCase of 1800

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Will the heat required to properly seal Nunc CryoFlex Tube Wrap adversely affect my cells?

Nunc Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes are normally placed in a 4 degrees C ice bath during cell inoculation in the cryogenic tube. The heat required to shrink the polyethylene Nunc CryoFlex Tube Wrap will not raise the internal temperature enough to damage the cells. At this stage, cryoprotective agents are added.

What protocol should I follow for thawing cells, if my Nunc Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes were previously immersed in liquid nitrogen without Nunc CryoFlex Tube Wrap?

We recommend the following protocol for thawing cells immersed in liquid nitrogen without Nunc CryoFlex Tube Wrap:
- Wear appropriate protective clothing including gloves, face guard, etc., during all transfer processes.
- The Nunc Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes should be stored at least 24 hr in the gas phase of the liquid nitrogen freezer. This should allow trapped liquid nitrogen to evaporate and escape slowly, thereby reducing the possible pressure in the cryogenic tube.
- After at least 24 hr storage in the gas phase, the cryogenic tube may be put into a water bath and covered with a towel.
- After thawing, the contents of the cryogenic tube can be transferred.

Can I immerse Nunc Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes in liquid nitrogen (liquid phase) for storage?

Of the Nunc Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes, we recommend the internally threaded design, incorporating a silicon gasket, for liquid nitrogen immersion. At ultra low temperatures, any sealing material becomes inflexible. A theoretical risk of leakage is present when any mechanical closure is used. To facilitate leakproof storage, mechanically closed containers must be hermetically sealed in a protective envelope.

The Nunc cryo products includes Nunc CryoFlex Tube Wrap, a heat sealable polyethylene tubing designed for cryogenic tube encasement. The use of cryogenic tubes for freezing in liquid nitrogen (liquid phase) storage without CryoFlex tubing poses a safety hazard.
WARNING: Do not use Nunc Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes in liquid phase of liquid nitrogen unless correctly sealed in Nunc CryoFlex Tube Wrap (Cat. No. 343958). Improper use may cause entrapment of liquefied nitrogen inside the vial and lead to pressure build-up, resulting in possible explosion or biohazard release. Use appropriate safety procedures as outlined in the Nalge Nunc International Cryopreservation Manual when handling and disposing of the vials.

What is the difference between your Nunc Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes with internal threads and external threads?

Internally threaded Nunc Biobanking and Cell Culture Tubes are designed for vapor phase liquid nitrogen freezing. The cap incorporates a silicon gasket to enhance sealing properties.
Externally threaded Nunc Biobanking and Cell Culture Tubes are designed for mechanical freezing. The external screw cap reduces risk of contamination due to handling.

Can I autoclave Nunc Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes?

We do not recommend autoclaving Nunc Biobanking and Cell Culture Tubes, even though they are made of polypropylene with polyethylene caps and stoppers.