Blocker™ Casein
Thermo Scientific™

Blocker™ Casein

La caseína bloqueante es una solución lista para usar de caseína purificada para bloquear pasos en métodos de detección deMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidadNombre del producto químico o material
37583100 mLTBS
37582100 mLPBS
375281 LPBS
375321 LTBS
Número de catálogo 37583
Precio (MXN)
-
Cantidad:
100 mL
Nombre del producto químico o material:
TBS
Pedido a granel o personalizado
La caseína bloqueante es una solución lista para usar de caseína purificada para bloquear pasos en métodos de detección de Western Blotting, ELISA, IHC y ácidos nucleicos. La caseína bloqueante contiene caseína al 1 % (p/v), lo que se corresponde con la concentración óptima para la mayoría de las aplicaciones.

Compare y vea todos los tampones bloqueantes disponibles

Características:
Caseína purificada: el tampón de bloqueo de una sola proteína ofrece menos posibilidades de reacción cruzada con componentes del ensayo que las soluciones con suero o leche
Fácil de usar: la solución de caseína al 1 % está lista para su uso; se puede diluir adicionalmente si es necesario
Segura: formulación estable y sin timerosal

Productos relacionados
Caseína con bloqueo en TBS

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Especificaciones
Nombre del producto químico o materialTBS
Almacenamiento recomendadoAlmacenar a 4 °C.
Concentración1X
Para utilizar con (aplicación)Western Blot
Forma físicaLíquido
Línea de productosBlocker
Cantidad100 mL
Unit SizeEach

Preguntas frecuentes

What is the main ingredient in Blocker Casein (Cat. No. 37583, 37532)?

Blocker Casein (Cat. No. 37583, 37532) is a ready-to-use, 1% (w/v) solution of purified casein in Tris-buffer saline (TBS). It is a stable, thimerosal-free formulation and is already at the optimal concentration for most applications. However, it can be diluted further if needed.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Biology Support Centers .