4-(Trifluormethyl)benzylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
4-(Trifluormethyl)benzylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
4-(Trifluormethyl)benzylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4-(Trifluormethyl)benzylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 3300-51-4 | C8H8F3N | 175.15 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 375830100
Preis (EUR)
188,00
Each
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
188,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS3300-51-4
IUPAC Name1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
Molecular FormulaC8H8F3N
InChI KeyPRDBLLIPPDOICK-UHFFFAOYSA-N
SMILESNCC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
Appearance (Form)Liquid
Refractive index1.4630 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
Infrared spectrumConforms
GC>=96.0 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only