1-Chlor-4-Ethynylbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
1-Chlor-4-Ethynylbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
1-Chlor-4-Ethynylbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1-Chlor-4-Ethynylbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 873-73-4 | C8H5Cl | 136.58 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 377060010
Preis (EUR)
138,00
Each
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
138,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS873-73-4
IUPAC Name1-chloro-4-ethynylbenzene
Molecular FormulaC8H5Cl
InChI KeyLFZJRTMTKGYJRS-UHFFFAOYSA-N
SMILESClC1=CC=C(C=C1)C#C
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
GC>=97.5 %
Appearance (Form)Crystalline mass
Appearance (Color)Yellow to light brown
Infrared spectrumConforms
Melting point43°C to 47°C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only