Cloruro de diisobutilaluminio, solución de 0,8 M en heptano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Cloruro de diisobutilaluminio, solución de 0,8 M en heptano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Cloruro de diisobutilaluminio, solución de 0,8 M en heptano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Cloruro de diisobutilaluminio, solución de 0,8 M en heptano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1779-25-5 | C8H18AlCl | 176.67 g/mol
Have Questions?
Número de catálogoCantidadEnvase
377561000100 mLFrasco de vidrio AcroSeal™
Número de catálogo 377561000
Precio (USD)
-
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS1779-25-5
IUPAC Namechlorobis(2-methylpropyl)alumane
Molecular FormulaC8H18AlCl
InChI KeyHQMRIBYCTLBDAK-UHFFFAOYSA-M
SMILESCC(C)C[Al](Cl)CC(C)C
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Clear colorless
Strength0.78 to 0.86 M
Appearance (Form)Solution

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

Ácido de Lewis
RUO – Research Use Only