Cloruro de titanio(IV), solución de 1 M en diclorometano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Cloruro de titanio(IV), solución de 1 M en diclorometano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Cloruro de titanio(IV), solución de 1 M en diclorometano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Cloruro de titanio(IV), solución de 1 M en diclorometano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7550-45-0 | Cl4Ti | 189.71 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Número de catálogo 377741000
Precio (USD)
-
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS7550-45-0
IUPAC Nametitanium(4+) tetrachloride
Molecular FormulaCl4Ti
InChI KeyXJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
SMILES[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Titration Argentometric0.95 to 1.10 M
Appearance (Color)Light yellow to dark brown
Appearance (Form)Solution

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

Ácido de Lewis
RUO – Research Use Only