Salzsäure, rein, 25 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Salzsäure, rein, 25 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Salzsäure, rein, 25 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Salzsäure, rein, 25 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 l
2,5 l
Katalognummer 387790025
Preis (EUR)
56,30
Each
Menge:
2,5 l
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
56,30
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7647-01-0
IUPAC Namehydrogen chloride
Molecular FormulaClH
InChI KeyVEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILESCl
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless
Titration with NaOH>=25.0 %
Appearance (Form)Solution
Sulfate (SO4)=<0.002 %
Heavy metals (as Pb)=<1 ppm
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only