Hidróxido amónico, para análisis, 25 % de amoníaco libre, solución en agua, Thermo Scientific Chemicals
Hidróxido amónico, para análisis, 25 % de amoníaco libre, solución en agua, Thermo Scientific Chemicals
Hidróxido amónico, para análisis, 25 % de amoníaco libre, solución en agua, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Hidróxido amónico, para análisis, 25 % de amoníaco libre, solución en agua, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1336-21-6 | H5NO | 35.05 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 390030025
Precio (USD)
-
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS1336-21-6
IUPAC Nameamine hydrate
Molecular FormulaH5NO
InChI KeyVHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
SMILESN.O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Bismuth (Bi)=<0.00001 %
Cobalt (Co)=<0.00001 %
Magnesium (Mg)=<0.00005 %
Sodium (Na)=<0.0001 %
Thallium (Tl)=<0.000005 %
Ver más
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
RUO - Para uso exclusivo en investigación