5-Cyanothiophen-2-boronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
5-Cyanothiophen-2-boronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
5-Cyanothiophen-2-boronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

5-Cyanothiophen-2-boronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 305832-67-1 | C5H4BNO2S | 152.96 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 391270050
Preis (EUR)
248,00
Each
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
248,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS305832-67-1
IUPAC Name(5-cyanothiophen-2-yl)boronic acid
Molecular FormulaC5H4BNO2S
InChI KeyZEOMEPSYIIQIND-UHFFFAOYSA-N
SMILESOB(O)C1=CC=C(S1)C#N
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Beige to pink
Infrared spectrumConforms
Appearance (Form)Powder
HPLC>=97.5 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only