2-Hydroxy-5 -methylbenzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Hydroxy-5 -methylbenzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Hydroxy-5 -methylbenzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Hydroxy-5 -methylbenzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 613-84-3 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 392630050
Preis (EUR)
121,00
Each
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
121,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS613-84-3
IUPAC Name2-hydroxy-5-methylbenzaldehyde
Molecular FormulaC8H8O2
InChI KeyILEIUTCVWLYZOM-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC1=CC=C(O)C(C=O)=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Melting point53°C to 57°C
Appearance (Form)Crystalline powder
GC>=98.5 %
Infrared spectrumConforms
Appearance (Color)Yellow
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only