Benzylphosphonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Benzylphosphonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Benzylphosphonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Benzylphosphonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 6881-57-8 | C7H7O3P | 170.11 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 393340050
Preis (EUR)
79,65
Exklusiv online
88,10
Ersparnis 8,45 (10%)
Each
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
79,65
Exklusiv online
88,10
Ersparnis 8,45 (10%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS6881-57-8
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White
Appearance (Form)Powder
Infrared spectrumConforms
Melting point169°C to 173°C
Titration with NaOH>=97.5 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only