4-Methoxy-2-Methylphenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Methoxy-2-Methylphenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Methoxy-2-Methylphenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4-Methoxy-2-Methylphenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 208399-66-0 | C8H11BO3 | 165.98 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 393850050
Preis (EUR)
-
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS208399-66-0
IUPAC Name(4-methoxy-2-methylphenyl)boronic acid
Molecular FormulaC8H11BO3
InChI KeyAMSQNQJCBXQYEX-UHFFFAOYSA-N
SMILESCOC1=CC=C(B(O)O)C(C)=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Infrared spectrumConforms
HPLC>=96.0 %
Appearance (Form)Crystalline solid
Appearance (Color)White to off-white
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only