2-Methoxyethanol, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Methoxyethanol, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Methoxyethanol, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Methoxyethanol, +99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 109-86-4 | C3H8O2 | 76.09 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 mL
1 L
Katalognummer 396891000
Preis (EUR)
39,70
Each
Menge:
100 mL
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
39,70
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS109-86-4
IUPAC Name2-methoxyethan-1-ol
Molecular FormulaC3H8O2
InChI KeyXNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
SMILESCOCCO
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Residue after evaporation=<0.003 %
Appearance (Form)Liquid
Water=<0.005 %
Appearance (Color)Clear colorless
Infrared spectrumConforms
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only