Essigsäure, Kaliumsalz, 99+%, für die Molekularbiologie, Thermo Scientific Chemicals
Essigsäure, Kaliumsalz, 99+%, für die Molekularbiologie, Thermo Scientific Chemicals
Essigsäure, Kaliumsalz, 99+%, für die Molekularbiologie, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Essigsäure, Kaliumsalz, 99+%, für die Molekularbiologie, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 127-08-2 | C2H3KO2 | 98.142 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100g
250g
1kg
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 397121000
Preis (EUR)
32,60
Each
Menge:
100g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
32,60
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS127-08-2
IUPAC Namepotassium acetate
Molecular FormulaC2H3KO2
InChI KeySCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
SMILES[K+].CC([O-])=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White
Appearance (Form)Powder or crystals
Infrared spectrumConforms
Titration with HClO4>=99.0 % (On dry substance)
Loss on drying=<2 %
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer für die Molekularbiologie
RUO – Research Use Only