1-Cloro-4-hidroxiisoquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
1-Cloro-4-hidroxiisoquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
1-Cloro-4-hidroxiisoquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1-Cloro-4-hidroxiisoquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

 
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
3997800101 g
Número de catálogo 399780010
Precio (USD)
-
Cantidad:
1 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS3336-43-4
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White to light pink
Appearance (Form)Crystalline powder
Infrared spectrumConforms
NMR (1H-NMR)Consistent with structure
Melting point184°C to 192°C
Ver más
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
RUO - Para uso exclusivo en investigación