Ammoniumpersulfat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Ammoniumpersulfat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Ammoniumpersulfat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Ammoniumpersulfat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ammoniumpersulfat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals

Oxidationsreagenz
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
10 g
100 g
500 g
2 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Alle anzeigen
Kunststoffflasche
Katalognummer 401160050
Preis (EUR)
214,00
Each
Menge:
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
214,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7727-54-0
IUPAC Namediammonium [(sulfonatoperoxy)sulfonyl]oxidanide
Molecular FormulaH8N2O8S2
InChI KeyROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES[NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White
Appearance (Form)Crystalline powder or crystals
Titration with KMnO4>=98.0 %
Heavy metals (as Pb)=<0.005 %
Residue after ignition=<0.05 %
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
RUO – Nur für Forschungszwecke