4-Bromoanilina 96 %, práct., Thermo Scientific Chemicals
4-Bromoanilina 96 %, práct., Thermo Scientific Chemicals
4-Bromoanilina 96 %, práct., Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4-Bromoanilina 96 %, práct., Thermo Scientific Chemicals

CAS: 106-40-1 | C6H6BrN | 172.02 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
100 g
500 g
Número de catálogo 402875000
Precio (EUR)
193,00
Each
Cantidad:
500 g
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
193,00
Each
Identificadores químicos
CAS106-40-1
IUPAC Name4-bromoaniline
Molecular FormulaC6H6BrN
InChI KeyWDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N
SMILESNC1=CC=C(Br)C=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Cream to grey to brown
GC>=95 %
Melting point60°C to 65°C
Appearance (Form)Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrumConforms

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only