2-Ethylhexanal Pract., 96 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Ethylhexanal Pract., 96 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Ethylhexanal Pract., 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Ethylhexanal Pract., 96 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 123-05-7 | C8H16O | 128.21 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 410092500
Preis (EUR)
75,60
Each
Menge:
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
75,60
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS123-05-7
IUPAC Name2-ethylhexanal
Molecular FormulaC8H16O
InChI KeyLGYNIFWIKSEESD-UHFFFAOYNA-N
SMILESCCCCC(CC)C=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless
GC>=95 %
Infrared spectrumConforms
Refractive index1.4125 to 1.4185 (20°C, 589 nm)
Free acid=<2.5 %
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only