4-Methylphthalsäureanhydrid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Methylphthalsäureanhydrid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Methylphthalsäureanhydrid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4-Methylphthalsäureanhydrid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 19438-61-0 | C9H6O3 | 162.14 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 414790050
Preis (EUR)
21,00
Each
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
21,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS19438-61-0
IUPAC Name5-methyl-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione
Molecular FormulaC9H6O3
InChI KeyZOXBWJMCXHTKNU-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC1=CC=C2C(=O)OC(=O)C2=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to yellow to light orange
Appearance (Form)Crystalline powder or flakes
Infrared spectrumConforms
Melting point88°C to 93°C
Titration by coupling>=95 %
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only