1,10-Phenanthrolin-Monohydrat, ACS-Reagenz
1,10-Phenanthrolin-Monohydrat, ACS-Reagenz
1,10-Phenanthrolin-Monohydrat, ACS-Reagenz
Thermo Scientific Chemicals

1,10-Phenanthrolin-Monohydrat, ACS-Reagenz

CAS: 5144-89-8 | C12H10N2O | 198,23 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 417120050
Preis (EUR)
48,20
Each
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
48,20
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS5144-89-8
IUPAC Name1,10-phenanthroline hydrate
Molecular FormulaC12H10N2O
InChI KeyPPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
SMILESO.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White
Suitability(as redox indicator) Passes test
Appearance (Form)Crystalline powder or needles
AppearanceMay discolor to cream on storage
Infrared spectrumConforms
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
RUO– Nur für Forschungszwecke