Cupferron, Thermo Scientific Chemicals
Cupferron, Thermo Scientific Chemicals
Cupferron, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Cupferron, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 135-20-6 | C6H9N3O2 | 155.16 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
500 g
Katalognummer 423601000
Preis (EUR)
62,60
Each
Menge:
100 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
62,60
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS135-20-6
IUPAC NameN-nitroso-N-phenylhydroxylamine amine
Molecular FormulaC6H9N3O2
InChI KeyNJVHCUNZAMFQNA-UHFFFAOYSA-N
SMILESN.ON(N=O)C1=CC=CC=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Infrared spectrumConforms
Solubility(5 % in water) Passes test
Residue after ignition=<0.05 %
Additional infopackage usually contains small pouches
Appearance (Color)White to yellow-brown
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only