FHT 6020 Area Monitor Display and Alarms
Das tatsächliche Produkt kann abweichen
Thermo Scientific™

FHT 6020 Area Monitor Display and Alarms

Increase nuclear power plant safety and emergency preparedness with an environmental monitoring solution to identify and assess the level of gamma and or neutron radiation.

Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerProdukttypBeschreibung
4255909Strahlendetektionsalarm, US-Alarmeinheit-SetUS-Alarmeinheit-Set (Bestehend aus FHT 6025N)
HSD-3-2-4-0-0Strahlendetektionsalarm, NetzwerkeinheitRS232-PC-Port, Stromversorgung durch FHT 6025N Alarmeinheit, 2 Ports für FH40G Sonden, Kein analoger Ein-/Ausgang, Kein Anschlusskabel
HSD32423Strahlendetektionsalarm, FahrzeugeinheitRS485-PC-Port, Keine Ports für FH40G Sonden, 2/2 analoger Ein-/Ausgang, Offenes Kabel
HSA34423USStrahlendetektionsalarm, allein stehende EinheitRS485-PC-Port, 2 Ports für FER40G, 2/2 analoger Ein-/Ausgang, integriertes Wechselstrom-Netzgerät
HSA04400USStrahlendetektionsalarm, NetzwerkeinheitRS485-PC-Port, Wechselstrom-Netzgerät, Keine Ports für FH40G Sonden, Kein analoger Ein-/Ausgang, Netzkabel
HSA32423USStrahlendetektionsalarm, allein stehende EinheitRS232-PC-Port, 2 Ports für FER40G, 2/2 analoger Ein-/Ausgang, integriertes Wechselstrom-Netzgerät
HSF32400Strahlendetektionsalarm, FahrzeugeinheitRS485-PC-Port, 2 Ports für FH40G Sonden, RS40-PC-Anschluss, Kein analoger Ein-/Ausgang, Offenes Kabel
HSA32400USStrahlendetektionsalarm, allein stehende EinheitRS232-PC-Port, 2 Ports für FH40G, Kein analoger Ein-/Ausgang
HSA34400USStrahlendetektionsalarm, NetzwerkeinheitRS485-PC-Port, Wechselstrom-Netzgerät, 2 Ports für FH40G Sonden, Kein analoger Ein-/Ausgang, Netzkabel
HSF32423Strahlendetektionsalarm, allein stehende EinheitRS232-PC-Port, 2 Ports für FER40G, 2/2 analoger Ein-/Ausgang, Anschluss für externen DC inkl. DC-Filter
HSD02400Strahlendetektionsalarm, NetzwerkeinheitRS232-PC-Port, Stromversorgung durch FHT 6025N Alarmeinheit, Keine Ports für FH40G Sonden, Kein analoger Ein-/Ausgang, Kein Anschlusskabel
HSD34400Strahlendetektionsalarm, NetzwerkeinheitRS485-PC-Port, Stromversorgung durch FHT 6025N Alarmeinheit, 2 Ports für FH40G Sonden, Kein analoger Ein-/Ausgang, Kein Anschlusskabel
HSD34423Strahlendetektionsalarm, NetzwerkeinheitRS485-PC-Port, Stromversorgung durch FHT 6025N Alarmeinheit, 2 Ports für FH40G Sonden, 2/2 analoger Ein-/Ausgang, Kein Anschlusskabel
425590601Connection Cable for Radiation Detection AlarmConnection Cable (2 m)
HSA02400USStrahlendetektionsalarm, allein stehende EinheitRS232-PC-Port, Kein analoger Ein-/Ausgang
HSD04400Strahlendetektionsalarm, NetzwerkeinheitRS485-PC-Port, Stromversorgung durch FHT 6025N Alarmeinheit, Keine Ports für FH40G Sonden, Kein analoger Ein-/Ausgang, Kein Anschlusskabel
HSF02400Strahlendetektionsalarm, FahrzeugeinheitRS485-PC-Port, Keine Ports für FH40G Sonden, Kein analoger Ein-/Ausgang, Offenes Kabel
Katalognummer 4255909
Preis (EUR)
-
Produkttyp:
Strahlendetektionsalarm, US-Alarmeinheit-Set
Beschreibung:
US-Alarmeinheit-Set (Bestehend aus FHT 6025N)

Nuclear facilities need accurate, reliable, sustained early warning of radiation leaks. The Thermo Scientific™ FHT 6020 Area Monitor Display and Alarms offers maximum reliability for permanent operation within nuclear facilities or environmental networks with up to 16 measurement channels that can process and display data from Thermo Scientific intelligent dose rate probes, FH 40 G series probes as well as analog or digital input. All channels can be operated simultaneously, along with audible and visible alarms, to measure and assess the level of gamma and neutron radiation.

The FHT 6020 Area Monitor Display is an industry-proven configurable area monitor capable of stand-alone or network operation.

Measurement Channels

  • Total number of measurement channels: 16
  • Maximum number of FH40G probe channels: 2
  • Maximum number of analog input channels: 2
  • Maximum number of digital input channels: 4

Measurement History

  • Ring buffer storage for > 1000 data entries
  • Measurement memory for probes of the FH40G range

PC/Network Interface (selectable at order)

  • Connection to a local PC or communication adapters (e.a serial to TCP/IP) via RS-232 interface
  • Incorporation in measuring networks via RS 485 interface

Power Supply Options (selectable at order)

  • External DC supply (typ. 24V)
  • International wide range AC
  • Car supply via special DC filter (9V)

Output Channels

  • Maximum number of analog output channels: 2
  • Maximum number of digital output channels: 5

Firmware

  • Equipped with a flash EEPROM storing the firmware, allowing updates
  • Customer-specific programs possible on request

Software

  • Easily and conveniently configured with a PC via serial interface, and through the configuration program FHT 6020.exe.
  • Networking of multiple units and further measurement equipment via Thermo Scientific™ NETVIEW or Thermo Scientific ™VIEWPOINT Software Packages
Specifications
Tiefe (angloamerikanisch)3 in.
Tiefe (metrisch)7.6 cm
BeschreibungUS-Alarmeinheit-Set (Bestehend aus FHT 6025N)
Höhe (angloamerikanisch)16.3 in.
Höhe (metrisch)415 mm
GehäuseAluminum
EnthältConnection cable to FHT 6020
Operating Limit Temperature Range (English)32°F to 12°F
Operating Limit Temperature Range (Metric)0°C to 50°C
Lagerungstemperatur (angloamerikanisch)-4°F to +158°F
Lagerungstemperatur (metrisch)-20°C to +70°C
Gewicht (angloamerikanisch)3.1 lb.
Gewicht (metrisch)1.4 kg
Breite (angloamerikanisch)5.1 in.
Breite (metrisch)130 mm
ProdukttypStrahlendetektionsalarm, US-Alarmeinheit-Set
Unit SizeEach