Ácido 1H-indazol-6-ilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Ácido 1H-indazol-6-ilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Ácido 1H-indazol-6-ilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ácido 1H-indazol-6-ilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 885068-10-0 | C7H7BN2O2 | 161.96 g/mol
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
4310200101 g
Número de catálogo 431020010
Precio (USD)
-
Cantidad:
1 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS885068-10-0
IUPAC Name(1H-indazol-6-yl)boronic acid
Molecular FormulaC7H7BN2O2
InChI KeyZKNLCHWRWRYPGG-UHFFFAOYSA-N
SMILESOB(O)C1=CC=C2C=NNC2=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Form)Crystalline powder
Infrared spectrumConforms
Appearance (Color)White to off-white
Melting point180°C to 185°C
HPLC>=96.0 %

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only