Trans-2-(4-Chlorphenyl)Vinylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Trans-2-(4-Chlorphenyl)Vinylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Trans-2-(4-Chlorphenyl)Vinylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Trans-2-(4-Chlorphenyl)Vinylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 154230-29-2 | C8H8BClO2 | 182.41 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 431340010
Preis (EUR)
116,00
Each
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
116,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS154230-29-2
IUPAC Name[(1E)-2-(4-chlorophenyl)ethenyl]boronic acid
Molecular FormulaC8H8BClO2
InChI KeyHWSDRAPTZRYXHN-AATRIKPKSA-N
SMILESOB(O)\C=C\C1=CC=C(Cl)C=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to light brown
Appearance (Form)Crystalline powder
Infrared spectrumConforms
HPLC>=96.0 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only