1-Metilbencimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
1-Metilbencimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
1-Metilbencimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1-Metilbencimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1632-83-3 | C8H8N2 | 132.17 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Ver todo
Glass bottle
Número de catálogo 434420050
Precio (USD)
-
Cantidad:
5 g
Envase:
Glass bottle
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS1632-83-3
IUPAC Name1-methyl-1H-1,3-benzodiazole
Molecular FormulaC8H8N2
InChI KeyFGYADSCZTQOAFK-UHFFFAOYSA-N
SMILESCN1C=NC2=CC=CC=C12
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White to yellow to pink to light brown
Infrared spectrumConforms
Melting point55°C to 60°C
GC>=98.5 %
Appearance (Form)Crystals or powder or crystalline powder

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only