(R)-1-BOC-3-(Aminometil)piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
(R)-1-BOC-3-(Aminometil)piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
(R)-1-BOC-3-(Aminometil)piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

(R)-1-BOC-3-(Aminometil)piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 140645-23-4 | C11H22N2O2 | 214.31 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 436420050
Precio (USD)
-
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS140645-23-4
IUPAC Nametert-butyl 3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate
Molecular FormulaC11H22N2O2
InChI KeyWPWXYQIMXTUMJB-UHFFFAOYNA-N
SMILESCC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(CN)C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
GC>=96.0 %
Appearance (Color)Colorless to light yellow
Infrared spectrumConforms
Specific optical rotation+10° to +20° (20°C, 589 nm) (c=1 in MeOH)
Appearance (Form)Liquid or low melting solid

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only