5-Fenil-2-furaldehído, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
5-Fenil-2-furaldehído, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
5-Fenil-2-furaldehído, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

5-Fenil-2-furaldehído, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 13803-39-9 | C11H8O2 | 172.19 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 437310010
Precio (USD)
-
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS13803-39-9
IUPAC Name5-phenylfuran-2-carbaldehyde
Molecular FormulaC11H8O2
InChI KeyBMJHNNPEPBZULA-UHFFFAOYSA-N
SMILESO=CC1=CC=C(O1)C1=CC=CC=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
GC>=95.0 %
Appearance (Color)Yellow to green to brown
Infrared spectrumConforms
Appearance (Form)Solid or liquid

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only