2-Amino-3-Methoxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Amino-3-Methoxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Amino-3-Methoxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Amino-3-Methoxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 3177-80-8 | C8H9NO3 | 167.17 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
25 g
Katalognummer 437720250
Preis (EUR)
441,00
Each
Menge:
25 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
441,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS3177-80-8
IUPAC Name2-amino-3-methoxybenzoic acid
Molecular FormulaC8H9NO3
InChI KeySXOPCLUOUFQBJV-UHFFFAOYSA-N
SMILESCOC1=CC=CC(C(O)=O)=C1N
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Powder
HPLC>=97.5 %
Appearance (Color)White to yellow to brown
Infrared spectrumConforms
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only