Nitruro de boro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Nitruro de boro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Nitruro de boro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Nitruro de boro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Nitruro de boro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 10043-11-5 | BN | 24.82 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
50 g
250 g
Número de catálogo 441802500
Precio (USD)
-
Cantidad:
250 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS10043-11-5
IUPAC Nameboranimine
Molecular FormulaBN
InChI KeyLNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
SMILESB=N
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White to off-white
Assay>=97.5 %
Particle size0.17 to 5 µm
Appearance (Form)Powder

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only