TaqMan™ Array, Human eNOS Signaling, Fast 96-well
Applied Biosystems™

TaqMan™ Array, Human eNOS Signaling, Fast 96-well

Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan® más apropiados para un proceso biológicoMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
44187761 placa de 96 pocillos
Número de catálogo 4418776
Precio (MXN)
-
Cantidad:
1 placa de 96 pocillos
Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan® más apropiados para un proceso biológico específico, una vía o un estado de enfermedad.Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos desecados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la firma del gen en un solo experimento.La placa de 96 pocillos de señalización de eNOS humana con matriz TaqMan® contiene 92 ensayos de genes asociados con la señalización de eNOS y 4 ensayos de genes de control endógeno candidatos.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
FormularioSecado
IncluyeEnsayo TaqMan para una reacción de 10 uL
Modificación de sonda internaMGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5')
Etiqueta o tinteFAM
Línea de productosTaqMan
Cantidad1 placa de 96 pocillos
Velocidad de reacciónRapidez
Categoría de investigaciónProliferación y ciclo celular, apoptosis, oncología, desarrollo, inmunología, transducción de señales
TipoPlaca de matriz
FormatoPlaca de 96 matrices
EspecieHumano
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 10µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C.

Preguntas frecuentes

What mastermix can I use for running samples on TaqMan Gene Signature Array Plates?

We recommend that for standard (20 µL) TaqMan Array Plates, you use either the Universal Master Mix (I or II) or the Gene Expression MasterMix. For fast (10 µL) TaqMan Array Plates, use the Fast Universal Master Mix. The Fast Advanced Master Mix can also be used for either plate type, but we recommend following the protocol in this manual (https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/LSG/manuals/MAN0025706_TaqManFastAdvMM_UG.pdf).

What is the minimum amount of TaqMan array plates I need to purchase to submit an order?

The minimum amount of TaqMan Array plates needed to submit an order is based on the plate type:
• Inventoried TaqMan array plates: 1 plate
• TaqMan Flexible Content panel array plates: 6 plates
• Custom TaqMan array plates: 6 plates
• Specialty TaqMan array plates: 10-20 plates (depends on assay format and configuration). Please contact our Specialty Plates team at Specialty_Plates@thermofisher.com for details.

Can our TaqMan Array Plates be run on non-Applied Biosystem real-time PCR instruments?

We recommend using our Plastics Selection Tool to verify which plates are compatible with your instrument model, https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/pcr/pcr-plastics/plastics-selection-guide.html.

Based on our testing, the 96-well TaqMan Array Plates can be used on the following non-Applied Biosystem real-time PCR instruments:
• Standard (0.2mL) 96-well Plates: Bio-Rad IQ5
• Fast (0.1mL) Plates: Bio-Rad CFX Connect and Bio-Rad CFX96 Touch

How do I obtain TaqMan documentation files for my TaqMan array plates?

Beginning in April 2016, TaqMan documentation files for TaqMan Array Plates (assay information files (AIF), experimental setup files, and plate layout files) can be downloaded from the Thermo Fisher Scientific website at https://www.thermofisher.com/taqmanfiles. To obtain your TaqMan documentation files:
• Select the appropriate product type.
• Enter the information being requested for the product type.
• Fixed TaqMan array plates: Enter the Part number and Batch number
• TaqMan Flexible Content panel array plates/Custom TaqMan array plates: Enter the Sales Order number and Batch number
• Click Submit.