Agar, grado bacteriológico
Thermo Scientific Chemicals

Agar, grado bacteriológico

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Número de catálogo 443570050
Precio (USD)
-
Cantidad:
5 kg
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS9002-18-0
IUPAC Name2-({4-hydroxy-3-methyl-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl}oxy)-6-(hydroxymethyl)-4-methoxyoxane-3,5-diol
Molecular FormulaC14H24O9
InChI KeyGYYDPBCUIJTIBM-UHFFFAOYNA-N
SMILESCOC1C(O)C(CO)OC(OC2C3COC2C(O)C(C)O3)C1O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White to cream to light yellow to beige
Ash=<5 %
Solubility(1.5 % in hot water) Clear to slightly
Infrared spectrumConforms
pH6.0 to 7.5 (10 % suspension)
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

Medios microbianos

RUO - Para uso exclusivo en investigación