Veriti™ Dx 384-well Thermal Cycler
Applied Biosystems™

Veriti™ Dx 384-well Thermal Cycler

El termociclador de 384 pocillos Veriti™ Dx ofrece la fiabilidad probada que espera de Applied Biosystems™ para el uso deMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
44523011 instrument
Número de catálogo 4452301
Precio (CLP)
-
Cantidad:
1 instrument
El termociclador de 384 pocillos Veriti™ Dx ofrece la fiabilidad probada que espera de Applied Biosystems™ para el uso de PCR de diagnóstico in vitro. Cuenta con un pantalla táctil en color fácil de usar para simplificar la configuración y el uso del sistema.

• Clasificado como dispositivo médico de clase I por la FDA de EE. UU. para uso diagnóstico in vitro
• Conforme a los requisitos de IVDD (98⁄79⁄CE) y etiquetado en Europa con una marca CE IVD
• Fabricado según los requisitos ISO 13485 y conforme a las directrices de buenas prácticas de fabricación
• Incluye una interfaz gráfica fácil de usar (pantalla táctil VGA de 6,5 pulgadas)
• Incluye una garantía de 1 año

El primer termociclador de punto final disponible para diagnóstico in vitro
El termociclador Veriti™ Dx es un instrumento de diagnóstico clasificado como dispositivo médico de clase I por la FDA de EE. UU. Cumple con los requisitos de IVDD (98⁄79⁄EC) y tiene a etiqueta CE IV para marca de Europa. El instrumento se ha fabricado conforme a los requisitos ISO 13485 y las directrices de buenas prácticas de fabricación.

Control al alcance de su mano
La potente y sencilla interfaz de usuario del termociclador de 384 pocillos Veriti™ Dx cuenta con la pantalla táctil VGA en color de 6,5 pulgadas (16,51 cm). La pantalla de gran tamaño permite ver fácilmente los perfiles de temperatura. Además, los grandes botones de navegación facilitan la programación del termociclador Veriti™ Dx. La configuración y navegación por el termociclador Veriti™ Dx no requieren el uso de un lápiz óptico ni ratón.

El mejor servicio y soporte del mundo
Confíe en el líder en PCR para proporcionar el servicio y la asistencia que necesita para mantener su laboratorio en funcionamiento. El sistema Veriti™ Dx incluye la instalación y la cualificación inicial⁄cualificación operativa (IQ⁄OQ) por parte de nuestros ingenieros de servicio de campo formados en fábrica. Así podremos garantizar que su sistema Veriti™ Dx cumpla con nuestras estrictas especificaciones de rendimiento y le proporcionará los resultados fiables que espera.
Especificaciones
Dimensiones48,5 x 23,7 x 24,5 cm (19,1 x 9,3 x 9,6 in)
Tipo de pantallaPantalla táctil a color VGA de 32 k de 16,51 cm (6,5 pulg)
Para utilizar con (equipo)Termociclador Veriti Dx
Compatibilidad de alto rendimientoCompatible con alto rendimiento
Velocidad de rampa máxima3,7 °C/s (bloque), 3,1 °C/s (muestra)
Cantidad1 instrument
Velocidad de reacciónEstándar
Exactitud térmica±0,25 °C (de 35 °C a 99,9 °C)
Intervalo térmicoDe 0 °C a 100 °C
Uniformidad térmica< 0,5 °C (20 s después de alcanzar 95 °C)
Interfaz de usuarioUSB, Wi-Fi, Ethernet
Tensión100 - 240 V
GarantíaGarantía limitada
Peso11,4 kg (25 lb.)
Configuraciones de bloques384 pocillos, bloque VeriFlex de 6 zonas
Formato de bloqueNo intercambiable
Capacidad384 pocillos, 20 µl
N.º de programas> 500 protocolos
Tipo de productoTermociclador
Unit SizeEach

Preguntas frecuentes

What is the optimal ramp rate for my thermal cycler?

There is no universal ramp rate for a thermal cycler because both the block and sample ramp rates are different for each thermal cycler. The sample ramp rate changes with the volume of the sample since more time and energy are required to heat higher sample volumes. The ramp rate may also need to be changed for a particular PCR assay or primer pair if you are trying to use the same PCR assay on two different thermal cyclers, for example.

As a reference, the block ramp rate commonly used with DreamTaq Polymerase on the MiniAmp thermal cycler is 3.0 C/sec. In a 50 µL PCR reaction, this translates to a sample ramp rate of ~1 C/sec.

Please refer to the following application note for further information about thermocycler ramp rates: https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/LSG/brochures/Thermal_Cycler_Ramp_RatesAppNote.pdf

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within ourPCR Thermal Cyclers Support Center.