Chlorbenzol, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Chlorbenzol, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Chlorbenzol, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Chlorbenzol, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 108-90-7 | C6H5Cl | 112.56 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 445651000
Preis (EUR)
31,65
Exklusiv online
34,70
Ersparnis 3,05 (9%)
Each
Menge:
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
31,65
Exklusiv online
34,70
Ersparnis 3,05 (9%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS108-90-7
IUPAC Namechlorobenzene
Molecular FormulaC6H5Cl
InChI KeyMVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
SMILESClC1=CC=CC=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Clear liquid
GC>=99.85 %
UVat 290 nm A: =<0.40
Residue after evaporation=<0.0005 %
Water=<0.1 %
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only