Kohlenstoff-Disulfid, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Kohlenstoff-Disulfid, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Kohlenstoff-Disulfid, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Kohlenstoff-Disulfid, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 75-15- | CS2 | 76.13 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 445660010
Preis (EUR)
120,00
Each
Menge:
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
120,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS75-15-0
IUPAC Namemethanedithione
Molecular FormulaCS2
InChI KeyQGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
SMILESS=C=S
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
UVat 390 nm A: =<0.5
UVat 410 nm A: =<0.05
Appearance (Form)Clear liquid
GC>=99.85 %
Residue after evaporation=<0.0005 %
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only