Kalium-tert-Butoxid, 2 M (25 % w/w)-Lösung in 2-MeTHF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Kalium-tert-Butoxid, 2 M (25 % w/w)-Lösung in 2-MeTHF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Kalium-tert-Butoxid, 2 M (25 % w/w)-Lösung in 2-MeTHF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Kalium-tert-Butoxid, 2 M (25 % w/w)-Lösung in 2-MeTHF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 865-47-4 | C4H9KO | 112.21 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Katalognummer 445838000
Preis (EUR)
534,00
Each
Menge:
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
534,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS865-47-4
IUPAC Namepotassium 2-methylpropan-2-olate
Molecular FormulaC4H9KO
InChI KeyLPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
SMILES[K+].CC(C)(C)[O-]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Colorless to yellow to amber
AppearanceMay develop some turbidity or precipitate
Appearance (Form)Liquid
Strength1.90 to 2.20 M
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only