Magnesiumbromid-Hexahydrat, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Magnesiumbromid-Hexahydrat, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Magnesiumbromid-Hexahydrat, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Magnesiumbromid-Hexahydrat, reinst, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 13446-53-2 | Br2H12MgO6 | 292.20 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Katalognummer 446252500
Preis (EUR)
36,65
Exklusiv online
40,00
Ersparnis 3,35 (8%)
Each
Menge:
250 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
36,65
Exklusiv online
40,00
Ersparnis 3,35 (8%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS13446-53-2
IUPAC Namedibromomagnesium hexahydrate
Molecular FormulaBr2H12MgO6
InChI KeyLGLXXNHIGIJYQQ-UHFFFAOYSA-L
SMILESO.O.O.O.O.O.Br[Mg]Br
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Crystalline powder
Appearance (Color)White
Titration Complexometric>=98.5 %
pH6 to 8 (5 % at 20°C)
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only