<i>mir</i>Vana&trade; miRNA Inhibitor, Negative Control #1
Invitrogen™

mirVana™ miRNA Inhibitor, Negative Control #1

Los inhibidores de miARN son pequeñas moléculas de ARN monocatenario modificadas químicamente diseñadas para unirse e inhibir específicamente las moléculasMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
4464079250 nmol
44640765 nmol
446407720 nmol
446407850 nmol
Número de catálogo 4464079
Cantidad:
250 nmol
Los inhibidores de miARN son pequeñas moléculas de ARN monocatenario modificadas químicamente diseñadas para unirse e inhibir específicamente las moléculas de miARN endógenas y permitir el análisis funcional del miARN mediante la regulación a la baja de la actividad del miARN.

Ahora hemos lanzado la segunda generación de inhibidores miARN, los inhibidores de miARN mirVana™ que:
Muestran una mejor potencia que el producto de la competencia principal
• Ofrecen efectos máximos y uniformes in vitro en concentraciones bajas de inhibidor de miARN
• No son tóxicos
• Se dirigen al contenido de Sanger más actualizado
• Se pueden utilizar in vitro e in vivo y le ofrecen uniformidad a lo largo de todo el proyecto de investigación


Los controles positivos y negativos también están disponibles para su uso junto con inhibidores de miARN mirVana™ en experimentos de regulación a la baja de miARN.

Control negativo n.° 1 para inhibidores de miARN mirVana™
El control negativo n.° 1 para inhibidor de miARN mirVana™ está diseñado para usarse como control negativo para experimentos con inhibidores de miARN mirVana™. Para transfectar este control negativo, utilice la misma metodología que emplea para el control positivo (como el control positivo let-7c) y para los inhibidores de miARN mirVana™ experimentales. Utilice la expresión de los genes objetivo de las muestras transfectadas con el control negativo como base para evaluar el efecto del inhibidor de miARN de control y experimental en la expresión de los genes objetivo.

Controles de inhibidores de primera generación
Nuestros inhibidores (y controles) de miARN de primera generación, los inhibidores de miARN Ambion™ Anti-miR™, tienen menor especificidad y potencia, además de una especificidad de cadena más baja en comparación con los nuevos inhibidores de miARN mirVana™. Estos inhibidores de primera generación se recomiendan para completar los estudios in vitro de miARN en curso. Para nuevos estudios o estudios in vivo, recomendamos nuestros nuevos inhibidores de miARN mirVana™ y sus correspondientes controles.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación)Análisis de ARN sin codificación y Mirna
Etiqueta o tinteno conjugado
Línea de productosmirVana
Tipo de productoInhibidor de miARN
Método de purificaciónHPLC
Cantidad250 nmol
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Tipo de controlControl negativo
RNAi TypeInhibidor de miARN
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar a -20°C o menos. No almacenar en un congelador sin escarcha.

Preguntas frecuentes

How can I quantify endogenous miRNA inactivation by mirVana inhibitors?

Using TaqMan miRNA assays, you can measure the level of miRNA of interest. If the miRNA is bound to the synthetic anti-miRs and/or mirVana inhibitors transfected, the duplex should not be detected, indicating efficient miRNA inactivation. Please note, this only works when total RNA sample isolated is not heat denatured when RT primer is added, as heat denaturation will result in complex dissociation and subsequent detection of microRNA by TaqMan miRNA assay even when cells have been transfected properly. Please see the protocol for the TaqMan MicroRNA Cells-to-CT kit (Cat. No. 4391848) for more details.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our RNAi Support Center.

How do you introduce mirVana miRNA mimics or inhibitors into cells?

Mimics and inhibitors can be transfected or electroporated into cells using parameters similar to those used for siRNA.

Using mirVana miRNA Mimics- For the following applications, use a cell line that expresses relatively low levels of the mature miRNA of interest.
- Cell density at the time of transfection. In general, 30-70% confluency is recommended.
- Transfection method (traditional or reverse transfection).
- Length of exposure of cells to transfection agent-RNA oligonucleotides complexes.
For many miRNA mimics, maximal activity is achieved after 24 hours, but biological assays may be performed 24-72 hours posttransfection. If you maintain your transfected cells longer than 24 hours, we suggest replacing the existing medium with fresh medium at 24 hours posttransfection, for greater viability of the cells.

Using mirVana miRNA Inhibitors to analyze endogenous miRNA function
For the following applications, use a cell line that expresses relatively high levels of the mature miRNA of interest.
General transfection starting points
mirVana miRNA Mimics and Inhibitors typically work best when transfected at a final concentration of 3-30 nM. Optimization experiments might include a concentration range of 1-100 nM. To increase accuracy and reproducibility when preparing transfection complexes, prepare a dilution of your stock oligonucleotides, and pipet a higher volume of diluted stock.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our RNAi Support Center.

What is the turnaround time for your mirVana miRNA Mimic and Inhibitors?

The turnaround time varies depending on the level of purification and whether it is a custom order or not. Please see the approximate timetable below:

Standard purification (5 and 20 nmol), 4 business days
HPLC/in vivo ready (250 nmol), 15 business days
Custom mirVana Mimics and Inhibitors, 15 business days

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our RNAi Support Center.

I would like to create a custom mirVana mimic and inhibitor. Can I do this?

Yes, please provide us with your unpublished miRNA sequence and we can synthesize a corresponding mirVana mimic or inhibitor by clicking on this link (www5.invitrogen.com/custom-genomic-products/tools/mirna/).

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our RNAi Support Center.

Can I get the sequence for the mirVana Mimics and Inhibitors negative control?

Negative control sequences require a confidential disclosure agreement while target sequences require prior proof of purchase for release.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our RNAi Support Center.