Natriumphosphat, tribasisch, Dodecahydrat, 98 %
Natriumphosphat, tribasisch, Dodecahydrat, 98 %
Natriumphosphat, tribasisch, Dodecahydrat, 98 %
Thermo Scientific Chemicals

Natriumphosphat, tribasisch, Dodecahydrat, 98 %

CAS: 10101-89-0 | Na3O412H2O | 380.13 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
500 g
2.5 kg
Katalognummer 447965000
Preis (EUR)
88,65
Exklusiv online
97,90
Ersparnis 9,25 (9%)
Each
Menge:
500 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
88,65
Exklusiv online
97,90
Ersparnis 9,25 (9%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS10101-89-0
IUPAC Nametrisodium dodecahydrate phosphate
Molecular FormulaH24Na3O16P
InChI KeyASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
SMILESO.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])([O-])=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Calcium (Ca)=<0.005 %
Magnesium (Mg)=<0.0005 %
Appearance (Color)Colorless to white
Appearance (Form)Crystalline powder
Titration excess HCl97.5 to 102.5 %
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
RUO – Research Use Only