2-Iminothiolanhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Iminothiolanhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Iminothiolanhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Iminothiolanhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 4781-83-3 | C4H7NS·ClH | 137.63 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 mg
1 g
Katalognummer 450182500
Preis (EUR)
122,00
Each
Menge:
250 mg
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
122,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS4781-83-3
IUPAC Namehydrogen thiolan-2-imine chloride
Molecular FormulaC4H8ClNS
InChI KeyATGUDZODTABURZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES[H+].[Cl-].N=C1CCCS1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Infrared spectrumConforms
Appearance (Form)Crystalline powder
Appearance (Color)White to off-white
Titration Argentometric>=97.5 %
Melting point193°C to 198°C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only